Få mere at vide
Boc-Leu-Arg-Arg-AMC2 HCl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-Leu-Arg-Arg-AMC Dihydrochloride |
| CAS | 109358-46-5 |
| Molekylær formel | C33 H52 N10 O7 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-leucyl-L-arginyl-N-(4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)-L-argininamide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C33H52N10O7/c1-18(2)15-24(43-32(48)50-33(4,5)6)29(47)42-23(10-8-14-39-31(36)37)28(46)41-22(9-7-13-38-30(34)35)27(45)40-20-11-12-21-19(3)16-26(44)49-25(21)17-20/h11-12,16-18,22-24H,7-10,13-15H2,1-6H3,(H,40,45)(H,41,46)(H,42,47)(H,43,48)(H4,34,35,38)(H4,36,37,39)/t22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)Nc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(2S)-1-[[(2S)-5-(diaminomethylideneamino)-1-[[(2S)-5-(diaminomethylideneamino)-1-[(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)amino]-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 700.829 |
| Formel vægt | 700.402 |