Få mere at vide
Boc-L-Valine, TRC
Artikelnummer. 30331208
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30331208 25 g
1 options
Artikelnummer. 30331208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB67349025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boc-L-Valine
CAS 13734-41-3
Molekylær formel C10H19NO4
Mængde 25 g
Synonym N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-valine, (2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, (2S)-2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, (S)-N-tert-Butoxycarbonylvaline, BOC-valine, Boc-L-valine, N-BOC-L-valine, N-BOC-valine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-valine, N-tert-Butoxycarbonylvaline, N-tert-Butyloxycarbonyl-L-valine, N-tert-Butyloxycarbonylvaline, N-alpha-tert-Butoxycarbonyl-L-valine, NSC 197197, t-Butoxycarbonyl-L-valine, tert-Butoxycarbonyl-L-valine
InChI formel InChI=1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
Molekylvægt (g/mol) 217.26
Formel vægt 217.1314