Få mere at vide
BOC-L-Valine hydroxysuccinimid ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Mængde unitSize
11337781 5 g 5g
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11337781 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440920050
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 3392-12-9 | C14H22N2O6 | 314.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale BOC-L-Valine hydroxysuccinimide ester
CAS 3392-12-9
Smeltepunkt 126°C to 129°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C14H22N2O6
MDL nummer MFCD00037906
Mængde 5 g
Specifik rotation -37.2
Synonym boc-val-osu, boc-l-valine hydroxysuccinimide ester, boc-l-val-osu, tert-butyl s-1-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl-l-valinate, bocvalosu, t-boc-val-osu, pubchem20978, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoate, boc-val-osu n
InChI nøgle POBDBYGSGKMZPH-NSHDSACASA-N
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-methylbutanoat
Molekylvægt (g/mol) 314.34
PubChem CID 98768
Formel vægt 314.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BOC-L-valine hydroxysuccinimide ester
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.