Få mere at vide
BOC-L-Valine, 99+%
Artikelnummer. 10227020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10227020 5 g Glasflaske 5g
10237020 25 g Glasflaske 25g
10145503 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10227020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275710050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13734-41-3 | C10H19NO4 | 217,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13734-41-3
Molekylær formel C10H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 217.27
MDL nummer MFCD00065605
InChI nøgle SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-val-oh, boc-l-valine, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine, tert-butoxycarbonylvaline, boc-l-val-oh, s-2-boc-amino-3-methylbutyric acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-boc-l-valine, n-tert-butyloxycarbonyl-l-valine
PubChem CID 83693
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-L-Valine
Smeltepunkt 76 °C til 80 °C
Navn note 99+%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCHCOOHNHCOOC(CH3)3
Specifik rotation -5,3° til -7,3° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3COOH)
IUPAC navn (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-methylbutansyre
Mængde 5 g
Formel vægt 217.27
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver