Få mere at vide
BOC-L-Valine, 99+%
Artikelnummer. 10145503 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10145503
Brand: Thermo Scientific Acros 275711000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13734-41-3 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13734-41-3
Molekylær formel C10H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 217.27
MDL nummer MFCD00065605
InChI nøgle SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-val-oh, boc-l-valine, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine, tert-butoxycarbonylvaline, boc-l-val-oh, s-2-boc-amino-3-methylbutyric acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-boc-l-valine, n-tert-butyloxycarbonyl-l-valine
PubChem CID 83693
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-L-Valine
Smeltepunkt 76°C to 80°C
Navn note 99+%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCHCOOHNHCOOC(CH3)3
Specifik rotation -5.3° to -7.3° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH)
IUPAC navn (2S)-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
Specifik rotationstilstand - 6.30 (20.00°C c=1,CH3COOH)
Mængde 100 g
Formel vægt 217.27
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver