Få mere at vide
BOC-L-Tyrosine methyl ester, 97%
Artikelnummer. 11955571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11955571 25 g 25g
11945571 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442020250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4326-36-7 | C15H21NO5 | 295.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4326-36-7
Molekylær formel C15H21NO5
Molekylvægt (g/mol) 295.34
MDL nummer MFCD00191181
InChI nøgle NQIFXJSLCUJHBB-STGVRZAANA-N
Synonym boc-tyr-ome, boc-l-tyrosine methyl ester, n-boc-l-tyrosine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine methyl ester, methyl n-boc-l-tyrosinate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester
PubChem CID 7019130
SMIL COC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-L-Tyrosine methyl ester
Smeltepunkt 106.0°C to 107.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Specifik rotation 50.2
IUPAC navn methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat
Formel vægt 295.34
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder