Få mere at vide
BOC-L-Tyrosine, 99+%
Artikelnummer. 10145060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10145060 5 g Glasflaske 5g
10571491 25 g Glasflaske 25g
10434385 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10145060 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 275700050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3978-80-1 | C14H19NO5 | 281.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3978-80-1
Molekylær formel C14H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 281.31
MDL nummer MFCD00037179
InChI nøgle CNBUSIJNWNXLQQ-LDGXTIHJNA-N
Synonym boc-tyr-oh, boc-l-tyrosine, n-boc-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-boc-tyrosine, n-t-boc-l-tyrosine, l-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, chembl65386, n-t-butoxycarbonyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl tyrosine
PubChem CID 117439
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-L-Tyrosine
Smeltepunkt 135.0°C to 140.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4CH2CH(COOH)NHCO2C(CH3)3
Specifik rotation + 2.50
Vand 1% Max. (K.F.)
IUPAC navn (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
Mængde 5 g
Formel vægt 281.3
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver