Få mere at vide
BOC-L-Serine hydrate, 98%
Artikelnummer. 10043280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10043280 5 g Glasflaske 5g
10329060 25 g Glasflaske 25g
10711355 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10043280 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275660050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3262-72-4 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3262-72-4
Molekylær formel C8H15NO5
Molekylvægt (g/mol) 205.21
MDL nummer MFCD00037243
InChI nøgle FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Synonym boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
PubChem CID 98766
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-L-Serine hydrate
Smeltepunkt 84.0°C to 89.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3·
Specifik rotation − 8.10
Vand 7.5 to 8.0% (K.F.)
IUPAC navn (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropansyre
Mængde 5 g
Flammepunkt 186°C
Formel vægt 205.21
Procent renhed 98%
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver