Få mere at vide
Boc-L-serin, 99 %, vandfri
Artikelnummer. 11935531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11935531 25 g 25g
11925531 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442560250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-04-2027
CAS: 3262-72-4 | C8H15NO5 | 205,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3262-72-4
Molekylær formel C8H15NO5
Molekylvægt (g/mol) 205.21
MDL nummer MFCD00037243
InChI nøgle FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Synonym boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
PubChem CID 98766
IUPAC navn (2S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boc-L-serine
Smeltepunkt 84,0 °C til 89,0 °C
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Specifik rotation −8.10
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkoholer, methylenchlorid, let opløselig i ætere, uopløselig i alifatiske kulbrinter
Mængde 25 g
Flammepunkt 186 °C
Formel vægt 205.21
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boc-L-serine, anhydrous, 99.0%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.