Få mere at vide
BOC-L-Proline, 99+%
Artikelnummer. 10378960 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10378960 25 g Glasflaske 25g
10016153 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10378960 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275650250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15761-39-4 | C10H17NO4 | 215,249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15761-39-4
Molekylær formel C10H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 215.249
MDL nummer MFCD00037324
InChI nøgle ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro
PubChem CID 85083
IUPAC navn (2S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-L-Proline
Smeltepunkt 133,0 °C til 136,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Beilstein 22, 35
Specifik rotation −60.50
Vand 0,5% maks. (K.F.)
Mængde 25 g
Formel vægt 215.25
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller