Få mere at vide
BOC-L-alpha-phenylglycine, 99%
Artikelnummer. 10595144 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10595144 1 g Glass Bottle 1g
10386594 5 g Glass Bottle 5g
2 options
Artikelnummer. 10595144
Brand: Thermo Scientific Acros 398160010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2900-27-8 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2900-27-8
Molekylær formel C13H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 251.28
MDL nummer MFCD00065588
InChI nøgle HOBFSNNENNQQIU-JTQLQIEISA-N
Synonym boc-phg-oh, boc-l-phenylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-phenylacetic acid, boc-l-alpha-phenylglycine, boc-l-phg-oh, boc-l-a-phenylglycine, n-boc-l-alpha-phenylglycine, n-boc-l-2-phenylglycine, s-boc-l-phenylglycine, n-boc-l-phenylglycine
PubChem CID 11010409
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-phenylacetic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-L-α-phenylglycine
Smeltepunkt 88°C to 91°C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 251.28
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BOC-L-alpha-phenylglycine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.