Få mere at vide
BOC-L-Phenylalanin, 99+%
Artikelnummer. 10599253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10599253 100 g Glasflaske 100g
10303822 5 g Glasflaske 5g
10368960 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10599253 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275641000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13734-34-4 | C14H19NO4 | 265,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13734-34-4
Molekylær formel C14H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 265.31
MDL nummer MFCD00002663
InChI nøgle ZYJPUMXJBDHSIF-NSHDSACASA-N
Synonym boc-phe-oh, boc-l-phenylalanine, boc-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine, n-boc-l-phenylalanine, n-t-boc-l-phenylalanine, n-alpha-t-boc-l-phenylalanine, n-t-butyloxycarbonyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-phe
PubChem CID 77857
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-L-Phenylalanine
Smeltepunkt 85,0 °C til 88,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Beilstein 14, 1595
Specifik rotation +25.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol og methylenchlorid, uopløselig i alifatiske kulbrinter
Vand 0,5% maks. (K.F.)
IUPAC navn (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-phenylpropansyre
Specifik rotationstilstand +25° (20 °C c=1,ethanol)
Mængde 100 g
Formel vægt 265.3
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver