Få mere at vide
Boc-L-Nitroarginine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-L-Nitroarginine |
| CAS | 2188-18-3 |
| Molekylær formel | C11H21N5O6 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-NG-nitro-L-arginine, Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-NG-nitroarginine, N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N5-[imino(nitroamino)methyl]-L-ornithine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21N5O6/c1-11(2,3)22-10(19)14-7(8(17)18)5-4-6-13-9(12)15-16(20)21/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,14,19)(H,17,18)(H3,12,13,15)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-5-[[amino(nitramido)methylidene]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.31 |
| Formel vægt | 319.1492 |