Få mere at vide
BOC-L-Methionin, 98%
Artikelnummer. 10723061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10723061 5 g Glasflaske 5g
10686851 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10723061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275630050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
CAS: 2488-15-5 | C10H19NO4S | 249,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2488-15-5
Molekylær formel C10H19NO4S
Molekylvægt (g/mol) 249.33
MDL nummer MFCD00065586
InChI nøgle IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-methionine, boc-met-oh, n-boc-l-methionine, n-tert-butoxycarbonyl-l-methionine, tert-butoxycarbonyl-l-methionine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-methionine, methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, l-methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 89857
SMIL CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-L-Methionine
Smeltepunkt 47,0 °C til 53,0 °C
Navn note 99+%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Specifik rotation −23.00
Vand 0,5% maks. (K.F.)
IUPAC navn (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-(methylsulfanyl)butansyre
Mængde 5 g
Formel vægt 249.33
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver