missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Boc-L-Lys-Amc Acetic Acid Salt (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-L-Lys-Amc Acetic Acid Salt |
| CAS | 116883-12-6 |
| Molekylær formel | C21H29N3O5 . CH3COOH |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (S)-tert-Butyl(6-amino-1-((4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)amino)-1-oxohexan-2-yl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29N3O5/c1-13-11-18(25)28-17-12-14(8-9-15(13)17)23-19(26)16(7-5-6-10-22)24-20(27)29-21(2,3)4/h8-9,11-12,16H,5-7,10,22H2,1-4H3,(H,23,26)(H,24,27)/t16-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)OC(C)(C)C)ccc12 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(2S)-6-amino-1-[(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)amino]-1-oxohexan-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 403.5 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?