Få mere at vide
Boc-L-His(Tos)-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-L-His(Tos)-OH |
| CAS | 35899-43-5 |
| Molekylær formel | C18H23N3O6S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-L-histidine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23N3O6S/c1-12-5-7-14(8-6-12)28(25,26)21-10-13(19-11-21)9-15(16(22)23)20-17(24)27-18(2,3)4/h5-8,10-11,15H,9H2,1-4H3,(H,20,24)(H,22,23)/t15-/m0/s1 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cnc(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)c2 |
| IUPAC navn | (2S)-3-[1-(4-methylphenyl)sulfonylimidazol-4-yl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.46 |
| Formel vægt | 409.1308 |