missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Boc-L-His(Tos)-OH, TRC

Artikelnummer. 30329542
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329542 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329542 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3918151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Boc-L-His(Tos)-OH
CAS 35899-43-5
Molekylær formel C18H23N3O6S
Mængde 1 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-L-histidine
InChI formel InChI=1S/C18H23N3O6S/c1-12-5-7-14(8-6-12)28(25,26)21-10-13(19-11-21)9-15(16(22)23)20-17(24)27-18(2,3)4/h5-8,10-11,15H,9H2,1-4H3,(H,20,24)(H,22,23)/t15-/m0/s1
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cnc(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)c2
IUPAC navn (2S)-3-[1-(4-methylphenyl)sulfonylimidazol-4-yl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 409.46
Formel vægt 409.1308
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.