missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Boc-L-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-L-cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4S/c1-8(2,3)13-7(12)9-5(4-14)6(10)11/h5,14H,4H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 221.0722 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?