Få mere at vide
BOC-L-α -cyclohexylglycin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10725925 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10725925 5 g Glasflaske 5g
10336724 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10725925 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399350050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109183-71-3 | C13H23NO4 | 257.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109183-71-3
Molekylær formel C13H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 257.32
MDL nummer MFCD00133638
InChI nøgle QSUXZIPXYDQFCX-JTQLQIEISA-N
Synonym boc-l-cyclohexylglycine, boc-chg-oh, boc-l-alpha-cyclohexylglycine, n-boc-2-cyclohexyl-l-glycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-cyclohexylacetic acid, boc-cyclohexyl-glycine, 2s-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, s-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, s-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 2s-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl ethanoic acid
PubChem CID 7004938
IUPAC navn (2S)-2-cyclohexyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]eddikesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(C1CCCCC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-L-α-Cyclohexylglycine
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Specifik rotation +8° to +11° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Mængde 5 g
Formel vægt 257.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske