Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BOC-L-Aspartic acid 4-methyleester |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass Bottle |
| Specifik rotation | −5° to −7° (20°C, 589nm) (c=2, MeOH) |
| IUPAC navn | (2S)-4-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoic acid |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 247.25 |
| Procent renhed | ≥97.5% (Acid) |
| Vis mere |