Få mere at vide
BOC-L-asparaginsyre 4-benzylester, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10636924 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10636924 25 g Glasflaske 25g
10471671 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636924 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275520250
Kemiske identifikatorer
CAS 7536-58-5
Molekylær formel C16H21NO6
Molekylvægt (g/mol) 323.345
MDL nummer MFCD00065564
InChI nøgle SOHLZANWVLCPHK-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid-4-benzyl ester, 4-benzyl n-boc-l-aspartate, boc-l-aspartic acid 4-benzylester, 2s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-aspartic acid beta-benzyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 4-benzyl ester
PubChem CID 1581888
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-phenylmethoxybutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-L-Aspartic acid 4-benzylester
Smeltepunkt 98°C to 102°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2OCOCH2CH(COOH)nHCOOC(CH3)3
Specifik rotation -18.5° to -21° (20°C, 589nm) (c=2, DMF)
Specifik rotationstilstand −20° (20°C c=2,DMF)
Mængde 25 g
Formel vægt 323.34
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Pulver