Få mere at vide
BOC-L-Alanine, 99+%
Artikelnummer. 10571111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10571111 10 g Glasflaske 10g
10229263 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10571111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275490100
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15761-38-3 | C8H15NO4 | 189,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15761-38-3
Molekylær formel C8H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 189.21
MDL nummer MFCD00037225
InChI nøgle QVHJQCGUWFKTSE-YFKPBYRVSA-N
Synonym boc-ala-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-alanine, boc-l-alanine, n-boc-l-alanine, boc-l-ala-oh, n-t-boc-l-alanine, boc-ala, tert-butoxycarbonyl-l-alanine, tert-butoxycarbonyl alanine, n-alpha-t-boc-l-alanine
PubChem CID 85082
SMIL C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-L-Alanine
Smeltepunkt 81,0 °C til 84,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3COC(O)NHC(CH3)COOH
Beilstein 04, 2507
Specifik rotation −26.00
IUPAC navn (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propansyre
Mængde 10 g
Formel vægt 189.21
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Granulært pulver