Få mere at vide
BOC-L-alaninal, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11905491 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11905491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438470010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79069-50-4 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-L-Alaninal
Smeltepunkt 86.4°C to 87.6°C
CAS 79069-50-4
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Molekylær formel C8H15NO3
Emballage Glasflaske
MDL nummer MFCD00143786
Specifik rotation -30.6
Synonym boc-l-alaninal, boc-ala-aldehyde, s-tert-butyl 1-oxopropan-2-yl carbamate, boc-l-alanine aldehyde, tert-butyl n-2s-1-oxopropan-2-yl carbamate, s-tert-butyl 1-oxopropan-2-ylcarbamate, chembl94727, s-1-methyl-2-oxo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 1s-1-methyl-2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-methyl-2-oxo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester
InChI nøgle OEQRZPWMXXJEKU-LURJTMIESA-N
SMIL C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C=O
IUPAC navn tert-butyl-N-[(2S)-1-oxopropan-2-yl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 173.21
Mængde 1 g
PubChem CID 7015728
Formel vægt 173.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Boc-L-alaninal