Få mere at vide
Boc-Iminodiacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-Iminodiacetic Acid |
| CAS | 56074-20-5 |
| Molekylær formel | C9H15NO6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[Carboxymethyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]acetic Acid, 2-[[(tert-Butoxy)carbonyl](carboxymethyl)amino]acetic Acid, 3-(tert-Butoxycarbonyl)-3-azapentanedioic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)iminodiacetic Acid, N-Boc-iminodiacetic Acid, [(tert-Butoxycarbonyl)(carboxymethyl)amino]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO6/c1-9(2,3)16-8(15)10(4-6(11)12)5-7(13)14/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N(CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[carboxymethyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.21 |
| Formel vægt | 233.0899 |