missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Boc-His(Trt)-OH, TRC

Artikelnummer. 30346285
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346285 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6562181G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Boc-His(Trt)-OH
CAS 32926-43-5
Molekylær formel C30H31N3O4
Mængde 1 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-1-(triphenylmethyl)-L-histidine, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propanoic Acid, Nalpha-Boc-N(im)-trityl-L-histidine
InChI formel InChI=1S/C30H31N3O4/c1-29(2,3)37-28(36)32-26(27(34)35)19-25-20-33(21-31-25)30(22-13-7-4-8-14-22,23-15-9-5-10-16-23)24-17-11-6-12-18-24/h4-18,20-21,26H,19H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 497.58
Formel vægt 497.2315
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.