Få mere at vide
Boc-His-OMe, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948247
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30948247 5 g 5g
30929646 250 mg 250mg
30939696 25 g 25g
30936108 1 g 1g
30934968 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30948247 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1181435g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boc-His-OMe
CAS 2488-14-4
Molekylær formel C12H19N3O4
MDL nummer MFCD00167635
Mængde 5 g
SMIL O=C(OC)[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CN=CN1
Molekylvægt (g/mol) 269.30
Procent renhed 97%