Få mere at vide
Boc-his(1-boc)-osu, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-his(1-boc)-osu |
| CAS | 25616-02-8 |
| Molekylær formel | C20H28N4O8 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (S)-4-[2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-3-oxopropyl]-1H-imidazole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-[(N,1-Dicarboxy-L-histidyl)oxy]-succinimide Di-tert-butyl Ester, N,1-Dicarboxy-L-histidine Di-tert-butyl Este Succinimido deriv., Bis(Boc)-L-histidine N-hydroxysuccinimidyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28N4O8/c1-19(2,3)30-17(28)22-13(16(27)32-24-14(25)7-8-15(24)26)9-12-10-23(11-21-12)18(29)31-20(4,5)6/h10-11,13H,7-9H2,1-6H3,(H,22,28)/t13-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cn(cn1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-[(2S)-3-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-oxopropyl]imidazol-1-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.46 |
| Formel vægt | 452.1907 |