Få mere at vide
BOC-glycin, 99+%
Artikelnummer. 10066343 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10066343 100 g Glasflaske 100g
10627322 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10066343 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158801000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4530-20-5 | C7H13NO4 | 175,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4530-20-5
Molekylær formel C7H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 175.18
MDL nummer MFCD00002690
InChI nøgle VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-glycine, boc-gly-oh, n-tert-butoxycarbonyl glycine, n-boc-glycine, n-boc-l-glycine, tert-butoxycarbonylglycine, t-butoxycarbonylglycine, 2-tert-butoxycarbonyl amino acetic acid, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butyloxycarbonylglycine
PubChem CID 78288
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-Glycine
Smeltepunkt 87 °C til 90 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3COCONHCH2CO2H
Beilstein 04, 2411
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand
IUPAC navn 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]eddikesyre
Mængde 100 g
Formel vægt 175.18
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BOC-Glycine
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faroangivelser
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.