Få mere at vide
Boc-D-Tyr(Me)-OH, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-D-Tyr(Me)-OH |
| CAS | 68856-96-2 |
| Molekylær formel | C15H21NO5 |
| MDL nummer | MFCD00065604 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(O)[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CC=C(OC)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.33 |
| Procent renhed | 97% |