missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Boc-D-serine, TRC

Artikelnummer. 30341655
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30341655 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6673502.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Boc-D-serine
CAS 6368-20-3
Molekylær formel C8H15NO5
Mængde 2.5 g
Synonym N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-D-serine, D-N-Carboxy-serine N-tert-Butyl Ester, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-hydroxypropanoic Acid, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-hydroxypropanoic Acid, N-Boc-D-serine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-serine, tert-(Butoxycarbonyl)-D-serine
InChI formel InChI=1S/C8H15NO5/c1-8(2,3)14-7(13)9-5(4-10)6(11)12/h5,10H,4H2,1-3H3,(H,9,13)(H,11,12)/t5-/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 205.21
Formel vægt 205.095
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.