Få mere at vide
BOC-D-alpha-phenylglycine, 99%
Artikelnummer. 10189399 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10189399 1 g 1g
10149449 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10189399 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437640010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 33125-05-2 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 33125-05-2
Molekylær formel C13H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 251.28
MDL nummer MFCD00062043,MFCD00065588
InChI nøgle HOBFSNNENNQQIU-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-d-phg-oh, boc-d-phenylglycine, n-boc-d-phenylglycine, n-boc-d-2-phenylglycine, n-boc-l-phenylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-d-2-phenylglycine, boc-d-alpha-phenylglycine, r-tert-butoxycarbonyl amino phenyl acetic acid, r-tert-butoxycarbonylamino-phenyl-acetic acid, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-phenylacetic acid
PubChem CID 2755953
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale BOC-D-α-phenylglycine
Smeltepunkt 88°C to 92°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Specifik rotation -145
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-phenylacetic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 251.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-BOC-D-Phenylglycine
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.