Få mere at vide
Boc-D-Phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30341840
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30341840 50 g
1 options
Artikelnummer. 30341840 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB66152550G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boc-D-Phenylalanine
CAS 18942-49-9
Molekylær formel C14H19NO4
Mængde 50 g
Synonym N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-D-phenylalanine, D-N-Carboxy-3-phenylalanine , N-tert-Butyl Ester, (2R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-phenylpropionic Acid, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-phenylpropionic Acid, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)phenylalanine, N-BOC-D-phenylalanine, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-phenylalanine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine, N-tert-Butyloxycarbonyl-D-phenylalanine, tert-Butoxycarbonyl-D-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 265.3
Formel vægt 265.1314