Få mere at vide
BOC-D-Phenylalanine, 99+%
Artikelnummer. 10033360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10033360 5 g Glasflaske 5g
10187943 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10033360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275740050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18942-49-9 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18942-49-9
Molekylær formel C14H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 265.31
MDL nummer MFCD00063149
InChI nøgle ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
Synonym boc-d-phenylalanine, boc-d-phe-oh, n-boc-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, boc-d-phe, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, tert-butoxycarbonyl-d-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxy carbonylamino-3-phenylpropanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 637610
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-D-Phenylalanine
Smeltepunkt 78.0°C to 87.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Specifik rotation − 25.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Vand 0.5% max. (K.F.)
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropansyre
Mængde 5 g
Formel vægt 265.3
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver