Få mere at vide
Novus Biologicals™ Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
1 mg
5 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | White |
| Til brug med (applikation) | Blocking/Neutralizing, In vitro assay, In vivo assay |
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles |
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor |
| Molekylvægt (g/mol) | 263 |
| Inhibitorer | Boc-D(OMe)-FMK |
| Form | Semi-solid |
For Research Use Only