Få mere at vide
Novus Biologicals™ Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Artikelnummer. 18126202 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
1 mg
5 mg
Artikelnummer. 18126202
Brand: Novus Biologicals™ NBP2293955MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Applications: In vitro assay, In vivo assay, Block/Neutralize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White
Til brug med (applikation) Blocking/Neutralizing, In vitro assay, In vivo assay
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles
Mængde 5 mg
Produkttype Boc-D(OMe)-FMK Inhibitor
Molekylvægt (g/mol) 263
Inhibitorer Boc-D(OMe)-FMK
Form Semi-solid
For Research Use Only