Få mere at vide
BOC-D-FMK, MedChemExpress
Beskrivelse
Boc-D-FMK is a cell-permeable, irreversible and broad spectrum caspase inhibitor. Boc-D-FMK inhibits apoptosis stimulated by TNF-α with an IC50 of 39 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BOC-D-FMK |
| CAS | 634911-80-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H18FNO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (379.85 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(CC(C(CF)=O)NC(OC(C)(C)C)=O)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.26 |
| Formel vægt | 263.26 |
| Vis mere |