Få mere at vide
Boc-D-b-homophenylalanin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-D-beta-homophenylalanine |
| CAS | 101555-61-7 |
| Molekylær formel | C15H21NO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (R)-β-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-benzenebutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(10-13(17)18)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(OC(C)(C)C)N[C@@H](CC(O)=O)CC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | (R)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-phenylbutansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.33 |
| Formel vægt | 279.15 |