Få mere at vide
BOC-D-asparaginsyre beta-benzylester, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11985571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11985571 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11985571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442870050
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-D-Aspartic acid β-benzyl ester
CAS 51186-58-4
Smeltepunkt 101°C to 105°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Molekylær formel C16H21NO6
Mængde 5 g
Specifik rotation 19.56
Synonym boc-d-asp obzl-oh, boc-d-aspartic acid 4-benzyl ester, r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 2r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-d-aspartic acid beta-benzyl ester, boc-d-asparticacid4-benzylester, pubchem11179, boc-d-asp obn-oh, boc-d-aspartic acid b-benzyl ester, boc-d-aspartic acid ?-benzyl ester
InChI nøgle SOHLZANWVLCPHK-GFCCVEGCSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-phenylmethoxybutansyre
Molekylvægt (g/mol) 323.35
PubChem CID 6994663
Formel vægt 323.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • BOC-D-Aspartic acid beta-benzyl ester