Få mere at vide
BOC-D-asparaginsyre beta-benzylester, 98 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BOC-D-Aspartic acid β-benzyl ester |
| CAS | 51186-58-4 |
| Smeltepunkt | 101°C to 105°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Molekylær formel | C16H21NO6 |
| Mængde | 5 g |
| Specifik rotation | 19.56 |
| Synonym | boc-d-asp obzl-oh, boc-d-aspartic acid 4-benzyl ester, r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 2r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-d-aspartic acid beta-benzyl ester, boc-d-asparticacid4-benzylester, pubchem11179, boc-d-asp obn-oh, boc-d-aspartic acid b-benzyl ester, boc-d-aspartic acid ?-benzyl ester |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BOC-D-Aspartic acid beta-benzyl ester