Få mere at vide
BOC-D-Alanin, 99+%
Artikelnummer. 10666174 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10666174 25 g Glasflaske 25g
10247020 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666174 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 275720250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7764-95-6 | C8H15NO4 | 189,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7764-95-6
Molekylær formel C8H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 189.21
MDL nummer MFCD00063123
InChI nøgle QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-N
Synonym boc-d-alanine, boc-d-ala-oh, n-boc-d-alanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-alanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-alpha-t-boc-d-alanine, boc-d-ala, n-t-butoxycarbonyl-d-alanine, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 637606
SMIL C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BOC-D-Alanine
Smeltepunkt 81 °C til 84 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3COC(O)nHC(CH3)COOH
Beilstein 04, 2507
Specifik rotation +25° til +27° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)
IUPAC navn (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propansyre
Specifik rotationstilstand +26° (20 °C c=2, CH3COOH)
Mængde 25 g
Formel vægt 189.21
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Pulver