Få mere at vide
Boc-Cys(Trt)-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-Cys(Trt)-OH |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29NO4S/c1-26(2,3)32-25(31)28-23(24(29)30)19-33-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30) |
| Formel vægt | 463.1817 |