Få mere at vide
Boc-Beta-Ala-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boc-beta-Ala-OH |
| CAS | 3303-84-2 |
| Molekylær formel | C8H15NO4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | BOC-3-aminopropanoic Acid, BOC-beta-alanine, Boc-3-aminopropionic Acid, N-(t-Butoxycarbonyl)-beta-alanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopropionic Acid, N-(tert-Butyloxycarbonyl)-beta-alanine, N-Boc-beta-alanine, N-[(t-Butyloxy)carbonyl]-beta-alanine, N-tert-Butoxycarbonyl-3-aminopropanoic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl-beta-alanine, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-beta-alanine, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)propanoic Acid, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)propionic Acid, 3-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vægt | 189.1001 |