missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Boc-Arg(Z)2-OH, TRC

Artikelnummer. 30342421
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342421 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342421 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6001601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Boc-Arg(Z)2-OH
CAS 51219-19-3
Molekylær formel C27H34N4O8
Mængde 1 g
Synonym Ornithine, N2,N5-dicarboxy-N5-(carboxyamidino)-, dibenzyl tert-butyl ester (7CI), 11-Oxa-2,4,9-triazatridecanoic acid, 8-carboxy-3-imino-12,12-dimethyl-10-oxo-4-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 1-(phenylmethyl) ester, (S)-
InChI formel InChI=1S/C27H34N4O8/c1-27(2,3)39-25(35)29-21(22(32)33)15-10-16-31(26(36)38-18-20-13-8-5-9-14-20)23(28)30-24(34)37-17-19-11-6-4-7-12-19/h4-9,11-14,21H,10,15-18H2,1-3H3,(H,29,35)(H,32,33)(H2,28,30,34)/t21-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCN(C(=N)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-[phenylmethoxycarbonyl-(N-phenylmethoxycarbonylcarbamimidoyl)amino]pentansyre
Molekylvægt (g/mol) 542.58
Formel vægt 542.2377
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.