Få mere at vide
(BOC-aminooxy)acetic acid, 98%
Artikelnummer. 10369347 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10369347 1 g Glasflaske 1g
10770530 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10369347 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429690010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42989-85-5 | C7H13NO5 | 191.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42989-85-5
Molekylær formel C7H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 191.19
MDL nummer MFCD01632027
InChI nøgle QBXODCKYUZNZCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-aminooxy acetic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino oxy acetic acid, boc-aoa-oh, boc-aminooxyacetic acid, boc-aoac-oh, n-boc-carboxymethoxy amine, boc-aminooxy aceticacid, 2-tert-butoxy carbonyl amino oxy acetic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino oxyacetic acid, tert-butoxycarbonyl aminooxy acetic acid
PubChem CID 2755974
IUPAC navn 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]oxyeddikesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NOCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (BOC-Aminooxy)acetic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 111.5°C to 112.0°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 191.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Boc-aminooxy)acetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.