Få mere at vide
(Boc-aminooxy)acetic acid, 98+%
Beskrivelse
(Boc-aminooxy)eddikesyre blev anvendt til at indføre en hydroxylamindel i peptider; reaktion med et aldehyd til en oxim. Det blev brugt til fremstilling af Boc-aminooxytetra(ethylenglycol).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(Boc-aminooxy)eddikesyre blev anvendt til at indføre en hydroxylamindel i peptider; reaktion med et aldehyd til en oxim. Det blev brugt til fremstilling af Boc-aminooxytetra(ethylenglycol).
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Boc-aminooxy)acetic acid |
| Smeltepunkt | ∽115°C (decomposition) |
| Lineær formel | (CH3)3COCONHOCH2CO2H |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 6137646 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol. |
| Formel vægt | 191.18 |
| Procent renhed | ≥98% |