Få mere at vide
(Boc-aminooxy)acetic acid, 98+%
Artikelnummer. 15420498
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420498 1 g 1g
15430498 5 g 5g
15440498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54109.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42989-85-5 | C7H13NO5 | 191.183 g/mol
(Boc-aminooxy)eddikesyre blev anvendt til at indføre en hydroxylamindel i peptider; reaktion med et aldehyd til en oxim. Det blev brugt til fremstilling af Boc-aminooxytetra(ethylenglycol).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Boc-aminooxy)eddikesyre blev anvendt til at indføre en hydroxylamindel i peptider; reaktion med et aldehyd til en oxim. Det blev brugt til fremstilling af Boc-aminooxytetra(ethylenglycol).
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42989-85-5
Molekylær formel C7H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 191.183
MDL nummer MFCD01632027
InChI nøgle QBXODCKYUZNZCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-aminooxy acetic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino oxy acetic acid, boc-aoa-oh, boc-aminooxyacetic acid, boc-aoac-oh, n-boc-carboxymethoxy amine, boc-aminooxy aceticacid, 2-tert-butoxy carbonyl amino oxy acetic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino oxyacetic acid, tert-butoxycarbonyl aminooxy acetic acid
PubChem CID 2755974
IUPAC navn 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]oxyeddikesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NOCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Boc-aminooxy)acetic acid
Smeltepunkt ∽115°C (decomposition)
Lineær formel (CH3)3COCONHOCH2CO2H
Mængde 1 g
Beilstein 6137646
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 191.18
Procent renhed ≥98%