Få mere at vide
(± )-BOC-alfa-phosphonoglycin-trimethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11661329 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11661329 1 g 1g
11905501 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11661329 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 439210010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 89524-98-1 | C10H20NO7P | 297.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89524-98-1
Molekylær formel C10H20NO7P
Molekylvægt (g/mol) 297.24
MDL nummer MFCD02178893
InChI nøgle LJHAPRKTPAREGO-ZETCQYMHSA-N
Synonym methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-boc-2-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl n-boc-2-dimethylphosphono glycinate, methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-butoxycarbonyl trimethylphosphonoglycine, methyl 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, boc-a-phosphonoglycine trimethyl ester, boc-?-phosphonoglycine trimethyl ester
PubChem CID 397380
SMIL COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-BOC-α-Phosphonoglycine trimethyl ester
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 69.7°C to 71.6°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn methyl-2-dimethoxyphosphoryl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetat
Formel vægt 297.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder