Få mere at vide
(+/-)-Boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, 95%
Artikelnummer. 15433287
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433287 1 g 1g
11471030 5 g 5g
11481030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25421.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89524-98-1 | C10H20NO7P | 297.24 g/mol
Det bruges som Wittig-Horner-reagens til fremstilling af (Z)-Boc-beskyttede dehydroaminosyrederivater og mættede, unaturlige aminosyrer ved efterfølgende asymmetrisk hydrogenering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som Wittig-Horner-reagens til
fremstilling af (Z)-Boc-beskyttede dehydroaminosyrederivater og mættede, unaturlige aminosyrer ved efterfølgende asymmetrisk hydrogenering.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibelt materiale er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89524-98-1
Molekylær formel C10H20NO7P
Molekylvægt (g/mol) 297.24
MDL nummer MFCD02178893
InChI nøgle LJHAPRKTPAREGO-ZETCQYMHSA-N
Synonym methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-boc-2-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl n-boc-2-dimethylphosphono glycinate, methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-butoxycarbonyl trimethylphosphonoglycine, methyl 2-tert-butoxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, boc-a-phosphonoglycine trimethyl ester, boc-?-phosphonoglycine trimethyl ester
PubChem CID 397380
IUPAC navn methyl-2-dimethoxyphosphoryl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetat
SMIL COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Boc-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester
Smeltepunkt 67°C to 71°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 297.24
Procent renhed 95%