missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Boc-Ala-Osu, TRC

Artikelnummer. 30339286
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339286 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339286 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6195751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Boc-Ala-Osu
CAS 3392-05-0
Molekylær formel C12H18N2O6
Mængde 1 g
Synonym (S)-2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (tert-butoxycarbonyl)-L-alaninate, N-tert-Butoxycarbonyl-L-alanine N-hydroxysuccinimide ester, N-tert-Butyloxycarbonyl-L-alanine N-hydroxysuccinimide ester, NSC 334372, tert-Butoxycarbonyl-L-alanine succinimido ester, tert-Butyloxycarbonyl-L-alanine N-hydroxysuccinimide ester, tert-Butyloxycarbonyl-L-alanine-N-hydroxysuccinimide
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O6/c1-7(13-11(18)19-12(2,3)4)10(17)20-14-8(15)5-6-9(14)16/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,18)/t7-/m0/s1
SMIL C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(ON1C(CCC1=O)=O)=O
IUPAC navn (S)-2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoate; 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (tert-butoxycarbonyl)-L-alaninate; N-tert-Butoxycarbonyl-L-alanine N-hydroxysuccinimide ester; N-tert-Butyloxycarbonyl-L-alanine N-hydroxysuccinimide ester; NSC 334372; tert-Butoxycarbonyl-L-alanine succinimido ester; tert-Butyloxycarbonyl-L-alanine N-hydroxysuccinimide ester; tert-Butyloxycarbonyl-L-alanine-N-hydroxysuccinimide
Molekylvægt (g/mol) 286.28
Formel vægt 286.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.