Få mere at vide
(±)-Boc-a-phosphonoglycine Trimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Boc-alpha-phosphonoglycine Trimethyl Ester |
| CAS | 89524-98-1 |
| Molekylær formel | C10H20NO7P |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (Dimethoxyphosphinyl)[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]acetic Acid Methyl Ester, 2-(Dimethoxyphosphinyl)-2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]acetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20NO7P/c1-10(2,3)18-9(13)11-7(8(12)15-4)19(14,16-5)17-6/h7H,1-6H3,(H,11,13) |
| SMIL | COC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)P(=O)(OC)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-dimethoxyphosphoryl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.24 |
| Formel vægt | 297.0977 |