Få mere at vide
Boc-a-methyl-D-4-fluorophenylalanine, TRC
Artikelnummer. 30334543
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30334543 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30334543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB657400100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Boc-alpha-methyl-D-4-fluorophenylalanine
CAS 889113-64-8
Molekylær formel C15H20FNO4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H20FNO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-15(4,12(18)19)9-10-5-7-11(16)8-6-10/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@](C)(Cc1ccc(F)cc1)C(=O)O
IUPAC navn 3-(4-fluorophenyl)-2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 297.32
Formel vægt 297.1376